Läs mer
Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts
Produktkod. 12726087 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cryochrome Samplingsfärger
Kryokromblå
Kryokromgrönt
Kryokromgul
Kryokromrosa
Förpackningsstorlek:
120ml
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12726087
Brand: Epredia™ 9990426
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stödvävnad för frusen snittning med Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts.
  • Färgkoder frysta sektioner för enkel identifiering och spårning
  • Fyra färger tillgängliga: rosa, blå, gul, grön
  • Formulerad med fysiska egenskaper identiska med Cryomatrix™ inbäddning av harts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cryochrome Samplingsfärger
Kvantitet 120mL