Läs mer
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Produktkod. 11356810 Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11356810
Brand: Epredia™ 41744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Base Mold
Material Plastic
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 37 mm
Längd (engelska) 0.95 in.
Bredd (engelska) 1.46 in.
Djup (metriskt) 5 mm
Djup (engelska) 0.2 in.
Disponibel Single-use