Läs mer
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Produktkod. 10188418 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1L
4L
Varje
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Produktkod. 10188418
Brand: Epredia™ 6766010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera lysande färgning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en snabbverkande cytoplasmatisk motfärgning.
  • Klar att användas
  • Ger konsekventa resultat
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
  • Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Kvantitet Varje
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P313-Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye