Läs mer
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1L
4L
Varje
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Beskrivning
- Klar att användas
- Ger konsekventa resultat
- Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
- Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
- Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Alkoholhaltig Eosin Y-fläck |
| Kvantitet | 4L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Shandon Eosin-Y Alcoholic
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).