Läs mer
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Produktkod. 10562614 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
4 l
Varje
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Produktkod. 10562614
Brand: Epredia™ 6766007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera lysande färgning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en snabbverkande cytoplasmatisk motfärgning.
  • Klar att användas
  • Ger konsekventa resultat
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
  • Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Kvantitet 1 l
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl, alcohol, methyl alcohol, isopropyl alcohol, acetic acid, eosin-Y dye