Läs mer
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Produktkod. 12532756 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
4 l
Varje
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Produktkod. 12532756
Brand: Epredia™ 6766009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera lysande färgning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en snabbverkande cytoplasmatisk motfärgning.
  • Klar att användas
  • Ger konsekventa resultat
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
  • Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Kvantitet 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon Eosin-Y Alcoholic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye