Läs mer
Epredia™ Shandon™ Fine Point Dissecting Scissors, Angular, Premium, 4.5 in. (11.4cm)
Handla allt Epredia Produkter
Kvalitet:
Premium
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dissecting Scissors |
| Bladstil | Angled |
| Kvalitet | Premium |
| Längd (engelska) | 4.5 in. |
| Längd (metrisk) | 11.4 cm |
| Tipsstil | Fine Point |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur