Läs mer
Epredia™ Shandon-Mount™
Produktkod. p-4532392 Handla allt Epredia Produkter
Volym (metrisk):
60 ml
120 ml
Förpackningsstorlek:
120ml
Produktkod. 17638596
Brand: Epredia™ 1900331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför snabb, högkvalitativ konventionell täckglas med Shandon-Mount™ permanent monteringsmedium.
  • Flytande täckglas som torkar över natten
  • Toluenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Låg (72-120 cps vid 22 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Monteringsmedium
Volym (metrisk) 60 ml