Läs mer
Epredia™ Shandon™ Neopren kork dissektionsbrädor, små
Handla allt Epredia Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Features:
- A 0.25 in. (6mm) layer of neoprene cork is permanently cemented to base.
- Blended rubber and cork composition resists absorption and allows for thorough rinsing.
- Rubber bumpers attached to each corner raise the cutting surface to 1.5 in. (3.8cm).
Ordering information:
- Large board measures 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9cm)
- Small board measures 12 x 16 x 0.75 in. (50.5 x 40.6 x 1.9cm)
- Board fits Woll Drain Dissecting Tray 360
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dissecting Boards |
| Material | Blended Rubber and Cork |
| Storlek | Betydande |
| Mått (L x B x H) | 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm) |
| Längd (engelska) | 16 in. |
| Längd (metrisk) | 40.6 cm |
| Bredd (engelska) | 23 in. |
| Bredd (metrisk) | 58.4 cm |
| Höjd (engelska) | 0.75 in. |
| Höjd (metrisk) | 1.9 cm |