Läs mer
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagens
Produktkod. p-4532406 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Vävnadsbearbetningsreagens (Nu-Clear II)
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. 12513627
Brand: Epredia™ 6769009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå förbättrad cellklarhet genom att ta bort överskott av hematoxylin från objektglaset med Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ , en speciellt formulerad sur alkohollösning.
Nyckelfunktioner
  • Tar bort rester av hematoxylin som fläckar glaset.
  • Designad för att användas på hela linjen av Epredia Shandon automatiska färgare samt manuella metoder.
Nu-Clear jag
  • Snabbverkande lösning
  • Rekommenderas att användas som ett 10-sekunderssteg i de flesta protokoll
  • Särskilt fördelaktigt för användning med Harris hematoxylin
  • Kan användas på Epredia Varistain™ 24-4 eller Shandon Varistain Gemini glidfärgare
Nu-Clear II
  • Mindre koncentrerad
  • Rekommenderas som ett 20-sekunderssteg
  • Kan användas på Epredia Shandon Linistat och andra linjära färger
  • Rekommenderas för användning med Gill-hematoxyliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vävnadsbearbetningsreagens (Nu-Clear II)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid