Läs mer
Epredia™ Inbäddningsformar i rostfritt stål
Produktkod. p-4524717 Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12687906
Brand: Epredia™ 6401015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera vävnadsinbäddning med det överlägsna termiska utbytet av våra högkvalitativa, hållbara inbäddningsbasformar i rostfritt stål.
  • Storlekar passar de flesta kassetter
  • Överlägsen termisk utbyte
  • Rundade hörn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm