Läs mer
Epredia™ Shandon™ Rak trubbig/trubbig dissektionssax, standard, 6,5 tum. (16,5 cm)
Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
14 cm
Kvalitet:
Premie
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rätt härdad, härdad och passiverad
- Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
- Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
- Garanterat fri från defekter i material och utförande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dissekera sax |
| Bladstil | Rak |
| Kvalitet | Premie |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 14 cm |
| Tipsstil | Trubbig/Trubbig |