Läs mer
Epredia™ Shandon™ Rak skarp/skarp dissektionssax, standard, 4,5 tum. (11,4 cm)
Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
11.4 cm
14 cm
16.5 cm
Kvalitet:
Premie
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rätt härdad, härdad och passiverad
- Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
- Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
- Garanterat fri från defekter i material och utförande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dissekera sax |
| Bladstil | Rak |
| Kvalitet | Standard |
| Längd (engelska) | 4,5 tum. |
| Längd (metrisk) | 11.4 cm |
| Tipsstil | Sharp/Sharp |