Läs mer
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads och Formaldehyde Neutralizer Pads
Produktkod. 12532736 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutraliseringsdyna
Längd (engelska):
10 tum
20 tum
Bredd (engelska):
8 tum
16 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Produktkod. 12532736
Brand: Epredia™ 56411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Absorbera och lås in vätskor med Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads och Formaldehyde Neutralizer Pads.
  • Fiber motstår sönderrivning, även när den är mättad
  • Formaldehyd-neutraliserande kuddar minskar exponeringen genom att kemiskt bindas med formaldehyd, vilket resulterar i inkapsling av ångor —som är idealiska för grossningsområden och obduktionsarbete
  • Kliniska dynor fungerar som kirurgiska skärbrädesdynor, dissektionsdynor, obduktionsbordsdynor och liners för kroppsbrickor och kadaverpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Formaldehyd Neutralizer Pad
Filtertyp Formaldehyd
Längd (engelska) 10 tum
Kvantitet 50/Cs.
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203.2 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis