Läs mer
Epredia™ TBD-1™ Avkalkningsmedel
Produktkod. 10012872 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
2 Pk.
4-pack
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Produktkod. 10012872
Brand: Epredia™ 6764001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta benmärgsbiopsier på så lite som 15 till 30 minuter med denna snabba saltsyraavkalkningsmedel.
  • Bearbeta tunna bitar av tätt ben på 3 till 12 timmar
  • Tillåter användning av rutinmässiga slutpunktstester, såsom kalciumoxalat
  • Skyddar celler från syror med tillsatta ingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Avkalkningslösning
Kvantitet 2 Pk.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
  • P402-Förvaras torrt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad