Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vävnadsmärkningsfärgämnen, Vävnadsmärkningsfärgsats
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
59 ml
5 x 59 ml
Färg:
Blått
Flera
Gult
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt bindande pigment täcker vävnaden jämnt utan att penetrera vävnadsytan
- Stör inte diagnostisk tolkning
- Snabbtorkande och lätt att använda; minskar tidsfaktorn vid akut fryst snittning
Beställningsinformation:
Finns individuellt eller som ett kit (inkluderar en flaska vardera av svart, blå, gul, röd och grön; 50 applikatorpinnar; lagringsbas).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Produkttyp | Vävnadsmärkningsfärg |
| Kvantitet | 59 ml |
| För användning med (applikation) | Sjukvård |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanolamine,2-(dimethylamino) ethanol,formaldehyde, FD&C red No. 40