Läs mer
Epredia™ Xylenersättningsmedel
Produktkod. p-4532390 Handla allt Epredia Produkter
Volym (metrisk):
120 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
120ml
Paket med 2
Produktkod. 13300125
Brand: Epredia™ 1900233
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd alla rutinmässiga xylen-ersättningsmedel för clearing med Epredia™ Xylenersättningsmedel.
  • Permanent, organiskt monteringsmedium
  • Toluenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Medium (120-265 cps vid 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Xylenersättning
Volym (metrisk) 120 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, isobutyl methacrylate