Läs mer
Epredia™ Xylenersättning
Produktkod. 10128638 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 4
Produktkod. 10128638
Brand: Epredia™ 9990505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå säkrare och bekvämare bearbetning, färgning och täckglas med Epredia™ Xylenersättning.
  • Ej sensibiliserande för normal hud
  • Avdunstningshastighet liknande xylen
  • Praktiskt taget luktfritt alifatiskt —kolväte utan citrusarom
  • Luftburen exponeringsgräns tre gånger säkrare än xylen (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Xylenersättning
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Shandon Xylene Substitute
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.