Läs mer
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab-markörer
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Svart
Beskrivning
- Produkttyp: Marker Pen
- Spetstyp: Fiber
- Spetsstorlek: Ultrafin (0,2 mm)
- Levereras med lock: Ja
- För användning med (applikation): Märkning och dokumentation
- För användning med (utrustning): Provbehållare, objektglas, glas, plast och papper
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Färg | Svart |
| Omslagsfärg | Vitt |
| Mått (L x B) | 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 tum) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO9001-certifierad anläggning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Märkning och dokumentation |
| För användning med (utrustning) | Provbehållare, objektglas, glas, plast och papper |
| Förpackning | 4 pennor/första påse, 12 pennor/dubbelpåse, 12 pennor/Cs. |
| Visa mer |