Läs mer
Sharpsafe™ Sharps Bin, Solid Pharmaceutical Waste for Incineration
Kapacitet (metrisk):
7 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Wide aperture facilitates easy disposal.
- Translucent lid, clear internal flap and visible fill line help ensure that the bin is not overfilled.
- In-mold label that cannot be removed.
- Simple four-click assembly.
- Large headroom.
- Inkjet-printed fill line and waste segregation message.
- Temporary and final closure feature
- Complies with UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards |
| Stängningsfärg | Blue |
| Mått (L x B x H) | 175 x 175 x 380 mm |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Vikt (metrisk) | 443 g |