Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
2.0 L
4 L
13 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Yellow with orange lid
- Clear British Standard markings
- Visible fill line
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 L |
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved |
| Förslutningstyp | Lid |
| Stängningsfärg | Yellow |
| Modell | 4140 Rectangular |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Inkluderar | Closure |
| Material | Polypropylene |