Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Produktkod. p-8000198
Kapacitet (metrisk):
2.0 L
4 L
13 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12943535
Brand: Sharpsafe™ 41152430
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for use in public access areas such as A&E and Out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container allows easy disposal of sharps but provides added security for both the user and the general public. The Protected Access range also discourages the use of the sharps container for non sharps waste, avoiding unnecessary waste disposal costs.
  • Easy disposal of sharps
  • Protected Access range 
  • Polypropylene
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 L
Certifikat och efterlevnad BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Förslutningstyp Lid
Stängningsfärg Yellow
Färg Yellow
Modell 4115
Kvantitet 1 Ea.
Inkluderar Closure
För användning med (applikation) Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients
Material Polypropylene