Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Non-medicinal Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
0.6 L
1 L
2 L
7 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UN approved
- Sharpsguard
- Rectangular shape
- Simple to assemble
- Yellow with orange lids
- Conforms to BS 7320:1990, UN 3291,
- Polypropylene for incineration or alternative treatment
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow |
| Modell | 4110 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Inkluderar | Closure |
| För användning med (applikation) | Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients |
| Material | Polypropylene |