Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Non-medicinal Sharps Container
Produktkod. 12933525
Kapacitet (metrisk):
0.6 L
1 L
2 L
7 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12933525
Brand: Sharpsafe™ 41502410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Non-medicinal Sharps Container conforms to the UN standard covering the transport of dangerous goods.
  • Yellow with orange lid
  • Clear British Standard markings
  • Visible fill line
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.6 L
Certifikat och efterlevnad Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
Förslutningstyp Orange Lid
Modell 4150 Pocket Type
Kvantitet 1 Ea.
Inkluderar Closure
För användning med (applikation) Incinerator or alternative treatment
Material Polypropylene