Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Non-medicinal Sharps Container
Produktkod. 12953525
Kapacitet (metrisk):
0.6 L
1 L
2 L
7 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12953525
Brand: Sharpsafe™ 41602410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Non-medicinal Sharps Container conforms to the UN standard covering the transport of dangerous goods.
  • UN approved
  • Sharpsguard
  • Rectangular shape
  • Simple to assemble
  • Yellow with orange lids
  • Conforms to BS 7320:1990, UN 3291,
  • Polypropylene for incineration or alternative treatment
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certifikat och efterlevnad BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Förslutningstyp Lid
Färg Yellow, Orange
Modell 4160
Kvantitet 1 Ea.
Inkluderar Closure
För användning med (applikation) Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients
Material Polypropylene