Läs mer
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Kapacitet (metrisk):
9.27 L
17.86 L
Höjd (metrisk):
249 mm
343 mm
Längd (metrisk):
275 mm
327 mm
Öppningsstorlek (metrisk):
48 mm x 148 mm (L x W)
58 mm x 148 mm (L x W)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- Wide aperture allows economical and convenient disposal of large items
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9.27 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow, Orange |
| Höjd (metrisk) | 249 mm |
| Längd (metrisk) | 275 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 48 mm x 148 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) öppning | 275 mm |
| För användning med (applikation) | Sharps Container |
| Visa mer |