Läs mer
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Polypropylene General Purpose Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.75 L
5 L
7 L
Höjd (metrisk):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Längd (metrisk):
176 mm
248 mm
Certifikat och efterlevnad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Maximum capacity in the minimum working space
- Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
- A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
- Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3.75 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow |
| Höjd (metrisk) | 218 mm |
| Längd (metrisk) | 176 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 77 x 45 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | Ideal general-purpose |
| Material | Polypropylene |