Läs mer
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Polypropylene General Purpose Sharps Container
Produktkod. p-8000151
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.75 L
5 L
7 L
Höjd (metrisk):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Längd (metrisk):
176 mm
248 mm
Certifikat och efterlevnad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12332439
Brand: Daniels Healthcare™ DD472OL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use this general-purpose sharps container for outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids. Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ Polypropylene General Purpose Sharps Containers feature rigid polypropylene construction and wall thickness designed to meet demands for strength, simplicity and value.
  • Maximum capacity in the minimum working space
  • Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
  • A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
  • Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certifikat och efterlevnad BS 7320: 1990, ISO 9002
Förslutningstyp Lid
Färg Yellow
Höjd (metrisk) 163 mm
Längd (metrisk) 176 mm
Öppningsstorlek (metrisk) 77 x 45 mm (L x W)
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (applikation) Ideal general-purpose sharps container providing maximum capacity in the minimum working space
Material Polypropylene