Läs mer
Sharpsguard™ yellow 0.5 Multi-Purpose 0.47L Sharps Container with Needle Remover
Kapacitet (metrisk):
0.47 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fits easily into a bag or glove compartment
- Supplied with lid assembled
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.47 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 31 x 25 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | Ideal for co mmunity healthcare workers and easily fitted into a bag or glove compartment |
| Material | Polypropylene |