Läs mer
Sharpsguard™ yellow 7 Multi-Purpose 5.8L Sharps Container with Pail Handle
Kapacitet (metrisk):
5.8 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5.8 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow |
| Höjd (metrisk) | 204 mm |
| Längd (metrisk) | 246 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) öppning | 246 mm |
| Inkluderar | Closure |
| För användning med (applikation) | For easy transportation |
| Visa mer |