Läs mer
Invitrogen™ Sheep anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, AP
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA130368
Produktkod. 11511373
  • 4235.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PA1-30368 detects Human IgG from human samples.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Sheep
IgG fraction
RUO
Human
Secondary Antibody
IgG
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
TBS with 1% BSA, 50% glycerol, 0.001M MgCl2, 0.001M ZnCl2 and 0.1% sodium azide; pH 8.0
Human IgG whole molecule.
1 mg
Secondary
4°C, do not freeze
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato