Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllsatser för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Produktkod. 11386401 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11386401
Brand: Thermo Scientific™ SK700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera lagringsutrymmet med hyllsatser designade för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur.
Maximera lagringsutrymmet med Thermo Scientific™ Hyllsatser för Thermo Scientific™ Frysar med ultralåg temperatur; designad för användning med med Thermo Scientific™ Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, och TSU Serie frysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Inkluderar en hylla och klämmor
Typ Hyllsats
Hyllor 1
För användning med (utrustning) Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700