Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, klar, PE-plugg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) | 1,28 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Stängningsstorlek | 8 |
| Markeringspunkt | No |