Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Produktkod. 12376858
Volym (metrisk):
250 μl
275μ L
0.90 mL
1 ml
1,25 ml
1.25 mL
2 mL
2,4 ml
2,5 ml
3.75 mL
5,5 ml
Förslutningstyp:
Konisk insats (Polyspring )
Konisk insats (polyspring)
Kontakt
Plug
Plug/Cap
Plugg
Plugg/Kåpa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Färg:
Bärnsten
Clear
Klart
Kvantitet:
100
100-pack
1000
1000 Pk.
1000-pack
200
200 Pk.
250-pack
500
500 Pk.
Upphörde
Produktkod. 12376858
Brand: Thermo Scientific™ 12NPEP4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Finns i många storlekar, de säljs som kit med lock för att säkerställa korrekt passform och funktion.
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12mm Polyethylene Plug for 2mL Shell-Vial
Diameter (metrisk) öppning 12 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material Polyethylene
Volym (metrisk) 2 mL
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Plug
Höjd (metrisk) 7 mm
Typ 12 mm Polyethylene Plug
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.