Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Produktkod. p-6062401
Volym (metrisk):
250 μl
275μ L
0.90 mL
1 ml
1,25 ml
1.25 mL
2 mL
2,4 ml
2,5 ml
3.75 mL
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Clear
Klart
Förslutningstyp:
Konisk insats (Polyspring )
Konisk insats (polyspring)
Kontakt
Plug
Plug/Cap
Plugg
Plugg/Kåpa
Kvantitet:
100
100-pack
1000
1000 Pk.
1000-pack
200
200 Pk.
250-pack
500
500 Pk.
Upphörde
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11901523
Brand: Thermo Scientific™ C401596
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Finns i många storlekar, de säljs som kit med lock för att säkerställa korrekt passform och funktion.
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clear Glass; SepCap; 1mL
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 1,25 ml
Volym (metrisk) Rest <80 μL
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 1.25 mL
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Kontakt
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 200
Typ 1 mL Shell Vial
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 1 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.