Läs mer
Greiner Bio-One Shorty sterila serologiska pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10679492
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Examen:
1/10
2/10
Produktkod. 10679492
Brand: Greiner Bio-One 607190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Droppfri pipetteringsdesign med hög optisk klarhet och maximal noggrannhet.
  • Högkvalitativ polystyren
  • Tydlig, lättläslig gradering
  • Färgad vertikal rand för enkel avläsning av volymen
  • Med syntetiskt fibröst filtermaterial för skydd mot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Form: Kort
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 2/10
Förpackningstyp Individuellt förpackad i plast
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Serologisk pipett