Läs mer
SHOWA™ 7500PF Nitril engångshandskar
Produktkod. 16405434
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Produktkod. 16405434
Brand: SHOWA™ 7500PF08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa engångshandskar i nitril ger en andra hudkänsla för att avsevärt minska handtröttheten.
  • Latexfri, 100% nitril
  • Ekonomibetyg
  • Pulverfri
  • Rullad manschett förhindrar att smuts kommer in i handsken
  • Den andra hudens känsla minskar handtröttheten
  • Idealisk för industriella applikationer inklusive laboratorier, livsmedelstjänster, läkemedel, flyg, verktyg
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 och D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 7500PF M
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm