Learn More
Bohlender™ SICCO™ Antistatiska handskar
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Antistatiska handskar; Material: EPDM; Beskrivning: Elektriskt ledande; Längd (metrisk): 800 mm; Storlek: 9,75
Description
- Bärbar på båda sidor
- Lämplig för öppningar med diameter 190 mm
- Motståndskraftig mot rivning, perforering och nötning
- Hög flexibilitet
- Lågt spänningsvärde
- Elektriskt ledande
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Elektriskt ledande |
| Material | EPDM |
| Storlek | 9.75 |
| Längd (engelska) | 31,4 tum. |
| Längd (metrisk) | 800 mm |