Läs mer
SymLine™ Signalbox
Design:
1-kanal
2-kanalig
2-kanals
5-kanaler
Pluggtyp:
Amerikansk stil
Brittisk stil
EU, Storbritannien, USA
EU-stil
Beskrivning
- Smart sätt att byta avfallsbehållare utan att avbryta inflödet.
- Lysdioder och akustisk summer varnar dig i god tid innan fyllnadsnivån i dina uppsamlingskärl når en kritisk höjd.
- När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan.
- Inkluderar beröringsfria larmåterställningsfält för upp till fem containrar, upp till fem switchingångar och upp till fem switchutgångar för perifera enheter, och strömförsörjningskabel med öppen ände och klämma.
Specifikationer
Specifikationer
| Design | 2-kanals |
| Typ | Larm för vätskespill |
| För användning med (utrustning) | Säkerhetsavfallslock och elektroniska nivåkontroller |
| Inkluderar | SignalBox2, strömförsörjningskabel med öppen ände och klämma |
| Mått (L x B x H) | 36 x 139 x 74 mm |
| Vikt (engelska) | 1.32 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.6 kg |
| Pluggtyp | EU-stil |