Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Clarifier™ 1, 2
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier 1
Clarifier 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Förbättrar kontrasten mellan kärnor och cytoplasma
- Ökar celltransparens
- Tar bort bakgrundsfläckar orsakade av för mycket vävnadslim
- Tar bort oönskade hematoxylinfläckar från lim utan att påverka kärnfärgning
- Clarifier 1 rekommenderas med Hematoxylin 7211 och Hematoxylin 1
- Clarifier 2 rekommenderas med Hematoxylin 7212 och Hematoxylin 2
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Clarifier 2 |
| Kvantitet | 1 gal. |