Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Flex™ Dehydrerande reagens
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
Produkttyp:
Flex 100 Dehydrating Reagent
Flex 80 Dehydrating Reagent
Flex 95 Dehydrating Reagent
Unit Size:
Paket med 4
Description
- Patenterad formulering av metyl- och isopropylalkohol minimerar överuttorkning i mindre biopsier
- Utmärkt för lipidextraktion vilket möjliggör ökad paraffininfiltration
- Kan användas som lösningsmedel för speciella fläckar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flex 95 Dehydrating Reagent |
| Kvantitet | 1 gal. |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande vätskor Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H370-Orsakar organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol, methyl alcohol