Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Flex™ Dehydrerande reagens
Produktkod. 12638106 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
Produkttyp:
Flex 100 Dehydrating Reagent
Flex 80 Dehydrating Reagent
Flex 95 Dehydrating Reagent
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 12638106
Brand: Epredia™ 8301R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Uppnå briljant cytoplasmatisk färgning och fullständig uttorkning med Epredia™ Signatur serien Flex™ 100, 95, 80.
  • Patented formulation of methyl and isopropyl alcohol minimizes over-dehydration in smaller biopsies
  • Excellent for lipid extraction allowing for increased paraffin infiltration
  • May be used as a solvent for special stains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flex 80 Dehydrating Reagent
Kvantitet 1 gal.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato