Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade engångskulturrör
Beskrivning
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade engångskulturrör är förbehandlade med en silaniserad ytdeaktiveringsbehandling och erbjuds i praktiska, rena förpackningar som är färdiga att använda. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Det hjälper också till att undvika alkalisering av innehållet som kan uppstå när karbonater läcker ut från glaset vid normal väderlek.
Beställningsinformation:
Fall på 1000
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Borosilikatglas (typ 1) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1000 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |