Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade engångskulturrör
Produktkod. 15382646
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Kvantitet:
1000
250/förpackning, 1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15382646
Brand: Thermo Scientific™ CTS161252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material med dessa färdiga att använda, silaniserade engångsodlingsrör.
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade engångskulturrör är förbehandlade med en silaniserad ytdeaktiveringsbehandling och erbjuds i praktiska, rena förpackningar som är färdiga att använda. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Det hjälper också till att undvika alkalisering av innehållet som kan uppstå när karbonater läcker ut från glaset vid normal väderlek.
Beställningsinformation:
Fall på 1000
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borosilikatglas (typ 1)
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 250/förpackning, 1000/förpackning
Diameter (metrisk) 15,75 mm
Produkttyp Odlingsrör