Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor
Produktkod. 15381727
Volym (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Skruvlock (sluten topp)
Skruvlock med septum
nr per ärende:
72
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 72
Produktkod. 15381727
Brand: Thermo Scientific™ C3920C/CTS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material genom att använda dessa förbehandlade, silaniserade flaskor.
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor behandlas med silaniseringsmetod för ångfasavsättning. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering och silikonisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Ytmodifiering eliminerar aktiva platser på ytorna av borolikatglas.
  • Silaniserad för att spara tid och minimera avfallskostnader vid utförande av kvantitativ analys eller lagring av material
  • Silyleringsmedel reagerar med aktiva grupper på glasytan så att de är mindre reaktiva; hämmar material från att fästa på behållarens yta för att maximera återvinningen av spåranalyter
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Genomskinlig glasflaska med solid stängd septa-förslutning
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,083 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.51 mm
Material Glas, PTFE
Volym (metrisk) 20 ml
Höjd (engelska) 2,244 tum.
nr per ärende 72
Volym (engelska) 0,68 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Höjd (metrisk) 57 mm
Kvantitet 72/Cs.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Flaska
Stängningsstorlek 24-414
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt