Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett med bärnstenskran
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
- Utbytbara nycklar
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Med glasnyckel i titreringsavstängningskranen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Utan flaska |
| Kran | Gul sidoavstängningskran med PTFE-nyckel |
| Garanti | 12 månader |