Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Byrett med rak kran
Produktkod. 15281319 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15281319
Brand: BRAND™ 13538
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass B SILBERBRAND Byrett med PTFE-nyckel är konstruerad av bärnstensfärgat glas.
  • Felgränser enligt klass B, DIN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 87 cm
Material Borosilikatglas (5.4)
Examen 0.1 mL
Höjd (metrisk) 4 cm
Inkluderar PTFE-nyckel
Kran Rak
Klass Klass B