Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Brun Schilling Automatisk byrett
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Schellbach rand
- Automatisk nollställning
- Klämflaskan möjliggör snabb fyllning
- Mikrometerskruv tillåter fin titrering. Grov titrering genom att lossa mikrometerskruven och använda tryckknappen.
Material:
- Fyllningsrör: PVC
- Urladdningsrör: silikon
- Reservoarflaska: LDPE
- Bas: HDPE
- Passning: grå polyamid
- Mikrometerskruv: mässing/polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (utrustning) | Reservoarflaska |
| Material | Optiskt glas |
| Examen | 0.1 mL |
| Höjd (metrisk) | 900 mm |
| Inkluderar | PVC-påfyllningsrör, silikontömningsrör, LDPE-behållareflaska |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |