Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Klass B mätpipetter
Produktkod. 11853970 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerans:
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0.008 mL
±0.010 mL
Färg:
2 x Green
Blått
Gult
Klart
Orange
Red
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11853970
Brand: Brand™ 27073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ soda limeglas, denna klass B mätpipett är idealisk i de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra laboratoriemiljöer.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Typ 3, med nollvärde överst.
  • Bärnstensfärgad fläckmärkning.
  • Klass B.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 835 standarder.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Examen 0.02 mL
Tolerans ±0,015 ml
Färg Svart
Volym (metrisk) 2 mL