Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Klass B mätpipetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerans:
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0.008 mL
±0.010 mL
Färg:
2 x Green
Blått
Gult
Klart
Orange
Red
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas
- Typ 3, med nollvärde överst
- Bärnstensfärgad fläckmärkning
- Klass B
- Överensstämmer med DIN EN ISO 835 standarder
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Inkluderar förstorat sugrör för bomullspluggar
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Längd (metrisk) | 360 mm |